Principaux documents
AB2043
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-élastine
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-élastine, Anticorps anti-élastine, Anticorps de détection anti-élastine
100 μG
622,00 €
622,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
622,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
622,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ELN(2006)
Spécificité
Cet anticorps présente moins de 0,1 % de réactivité avec le collagène humain de type I, II, III, IV et V, la fibronectine humaine et l'élastine de rat dans un dosage radio-immunologique.
Immunogène
Élastine extraite et purifiée à partir de peau humaine.
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Détectez l'élastine à l'aide de cet anticorps anti-élastine dont l'utilisation a été validée en ELISA, RIA et IH.
Immunohistochimie : Dilution au 1/80e pour effectuer un marquage immunofluorescent sur des tissus cutanés et hépatiques humains congelés.
Dosage radio-immunologique
ELISA
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Intégrines
Forme physique
Format : purifié
L'anticorps purifié est fourni dans un tampon contenant un mélange constitué de citrate 0,1 M, de phosphate de potassium 0,1 M, à un pH de 7,2 à 7,4, et de 10 µg/ml d'antibiotiques et d'antimycotiques
Stockage et stabilité
Conserver à l'état congelé à -20 °C pendant 12 mois maximum à compter de la date de réception. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissu témoin : peau ou foie humain
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Abigail K Langton et al.
Journal of anatomy, 237(3), 478-486 (2020-05-27)
The dermal elastic fibre network is the primary effector of skin elasticity, enabling it to extend and recoil many times over the lifetime of the individual. Fibrillin-rich microfibrils (FRMs) constitute integral components of the elastic fibre network, with their distribution