WH0006623M1
Anti-γ-Synuclein (SNCG) Antibody
mouse monoclonal, 2C3
Synonyme(s) :
Anti-BCSG1, Anti-SR, Anti-synuclein, gamma (breast cancer-specific protein 1)
416,00 €
About This Item
416,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Monoclonal Anti-SNCG antibody produced in mouse, clone 2C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNCG(6623)
Catégories apparentées
Description générale
Synuclein gamma (SNCG) is a breast cancer specific gene. SNCG is highly expressed in malignant cancer cells and neuronal cells. SNCG gene is located on human chromosome 10q23.2. SNCG is a member of the brain protein synuclein family.
Immunogène
Sequence
KTKQGVTEAAEKTKEGVMYVGAKTKENVVQSVTSVAEKTKEQANAVSEAVVSSVNTVATKTVEEAENIAVTSGVVRKEDLRPSAPQQEGEASKEKEEVAEEAQSGGD
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable