Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
MAB2300
Sigma-Aldrich
Marqueur pan neuronal Milli-Mark®
Milli-Mark Pan Neuronal Marker is an antibody targeting the Pan Neuronal Marker protein, validated for use in ICC, IHC, IF & IHC.
Synonyme(s) :
Marqueur neuronal
100 μL
553,00 €
553,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
553,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
553,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Neuro-Chrom
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Les anticorps dirigés contre les protéines neuronales sont devenus des outils essentiels pour identifier les neurones et discerner les caractéristiques morphologiques dans les tissus complexes et en culture. Bien que le marquage issu des techniques histologiques classiques, telles que la coloration de Golgi, et les approches moléculaires modernes, telles que les construits GFP, fournissent d'excellents détails cyto-architecturaux ; ces approches sont techniquement difficiles et peu pratiques pour de nombreux besoins de la recherche en neurosciences. Les anticorps spécifiques aux neurones sont des outils de précision pratiques qui permettent de révéler la cytoarchitecture, mais ils sont limités à la répartition de la protéine cible à l'intérieur du neurone, qui peut être très différente du noyau au soma, en passant par la dendrite et l'axone. Pour obtenir une coloration morphologique aussi complète que possible de toutes les parties des neurones, Millipore a mis au point un mélange d'anticorps monoclonaux qui réagit contre les principales protéines somatiques, nucléaires, dendritiques et axonales réparties dans l'architecture pan-neuronale, qui peuvent ensuite être détectées par un seul anticorps secondaire. Ce cocktail d'anticorps a été validé dans divers protocoles de fixation, de culture cellulaire et d'immunohistochimie, y compris dans des tissus cérébraux d'archives. Les chercheurs disposent ainsi d'un outil qualitatif et quantitatif pratique et spécifique pour étudier la morphologie neuronale.
Spécificité
La réactivité avec d'autres espèces n'a pas été déterminée.
La référence MAB2300 est spécifique des axones (neurites), des dendrites, du noyau et du corps cellulaire des neurones.
Immunogène
Épitope : marqueur de neurones entiers
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Neurones primaires de cortex de rat (E18) testés en routine par immunocytochimie.
Forme physique
Cocktail d'anticorps monoclonaux mélangés dans du PBS avec 0,05 % de NaN3
Format : produit purifié
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C pendant 1 mois maximum à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Neurones primaires de cortex de rat (E18)
Informations légales
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Megan N Evilsizor et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (99), e52293-e52293 (2015-05-21)
Immunohistochemistry is a widely used technique for detecting the presence, location, and relative abundance of antigens in situ. This introductory level protocol describes the reagents, equipment, and techniques required to complete immunohistochemical staining of rodent brain tissue, using markers for
Short-term fasting induces profound neuronal autophagy.
Alirezaei, M; Kemball, CC; Flynn, CT; Wood, MR; Whitton, JL; Kiosses, WB
Autophagy null
Erdinç Dursun et al.
PloS one, 12(11), e0188605-e0188605 (2017-11-28)
Our recent study indicated that vitamin D and its receptors are important parts of the amyloid processing pathway in neurons. Yet the role of vitamin D receptor (VDR) in amyloid pathogenesis is complex and all regulations over the production of
Harald Lund et al.
Nature immunology, 19(5), 1-7 (2018-04-18)
The cytokine transforming growth factor-β (TGF-β) regulates the development and homeostasis of several tissue-resident macrophage populations, including microglia. TGF-β is not critical for microglia survival but is required for the maintenance of the microglia-specific homeostatic gene signature1,2. Under defined host
Erdinç Dursun et al.
Noro psikiyatri arsivi, 51(2), 163-168 (2014-06-01)
Neurodegeneration is a process that is characterized by the loss of neuronal structure and function and eventually ends with neuronal death. An elevated level of inducible nitric oxide synthase (iNOS) is suggested to accompany this process by inducing oxidative and