WH0002009M1
Monoclonal Anti-EML1 antibody produced in mouse
clone 5G3, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-ELP79, Anti-EMAP, Anti-EMAPL, Anti-FLJ45033, Anti-HuEMAP, Anti-echinoderm microtubule associated protein like 1
489,00 €
About This Item
489,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5G3, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EML1(2009)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MEDGFSSYSSLYDTSSLLQFCNDDSASAASSMEVTDRIASLEQRVQMQEDDIQLLKSALADVVRRLNITEEQQAVLNRKGPTKARPLMQTLPLRTTVNN
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable