Y0001664
Interferon γ-1b for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Interferon γ-1b
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
interferon
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement