W4125
Williams′ Medium E
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Medium E, Williams E Medium, Williams’ E medium
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
sodium pyruvate: 0.025 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
glucose: 2.0 g/L
phenol red: 0.0107 g/L
NaHCO3: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Quantité
Reconstitution
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.