V3877
4-Vinylpyridine
≥95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Contient
100 ppm hydroquinone
Indice de réfraction
n20/D 1.549 (lit.)
Point d'ébullition
62-65 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C=Cc1ccncc1
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H,1H2
Clé InChI
KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Application
Remplacé(e)(s) par