Principaux documents
716022
Sigma-Aldrich
2-Vinylpyrazine
97%
Synonyme(s) :
2-Ethenylpyrazine
1 G
78,00 €
78,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
78,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
78,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.560
Densité
1.041 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=Cc1cnccn1
InChI
1S/C6H6N2/c1-2-6-5-7-3-4-8-6/h2-5H,1H2
Clé InChI
KANZWHBYRHQMKZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F
Point d'éclair (°C)
60 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1