Principaux documents
V0750
Sigma-Aldrich
L-Valine benzyl ester hydrochloride
≥98% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H17NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Nom du produit
L-Valine benzyl ester hydrochloride,
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-9(2)11(13)12(14)15-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8,13H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1
Clé InChI
ZIUNABFUHGBCMF-MERQFXBCSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dawei Ma et al.
Organic letters, 4(14), 2377-2380 (2002-07-06)
[reaction: see text] Condensation of L-valine benzyl ester toluenesulfonic acid salt with a substituted cyclohexadione followed by aromatization with the assistance of NBS provides an N-aryl L-valine benzyl ester. This intermediate is converted into 7-substituted benzolactam-V8s using an asymmetric Strecker