UC448
Paracetamol sulfate potassium salt
solid, ≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Acetaminophen sulfate phosphate salt
442,00 €
About This Item
442,00 €
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Pf
163 °C
Solubilité
H2O: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[K+].CC(=O)Nc1ccc(OS([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9NO5S.K/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)14-15(11,12)13;/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
AJYPYWFCUWHZMZ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Notes préparatoires
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.