Principaux documents
TMO4114-0045
Nalgene® vented sterile caps for Erlenmeyer flasks
500/2000 mL flasks, polypropylene, high-density polyethylene, capacity 45 L, pore size 0.2 μm, case of 4 ea, case of 12 ea
Synonyme(s) :
vented closure, vented single use closure
1 EACH
109,00 €
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
109,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.13
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
high-density polyethylene
polypropylene
Caractéristiques
vented
Conditionnement
case of 12 ea
case of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 4114-0045
Capacité
45 L
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Description générale
Ensure a sterile gas exchange for shaker and suspension cell culture by using Thermo Scientific Nalgene Vented HDPE Closures for Sterile Single Use Erlenmeyer Flasks.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Questions
  1. Bonjour, Est-il possible d'avoir un aperçu du bouchon ? Je suis a la recherche de bouchons ventilés en plastique souple pour adapter sur des erlenmeyer jusque 2L pour de la fermentation bactérienne.
    1 answer
    1. Please see the image below to review this product.