Principaux documents
TMO278616
Nunc® 1mL 96 DeepWell(TM) plate Well Cap Mat
chemically resistant, sterile, case of 25 ea
Synonyme(s) :
plate cover, plate cover mat
25 EACH
494,00 €
494,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 EACH
494,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.15
494,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
sterile
Conditionnement
case of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Nunc 278616
Catégories apparentées
Description générale
Protect plate contents during short- and long-term storage of chemicals or compounds by using the flexible Thermo Scientific Nunc 96 Well Caps with 96 indentations specifically desgined for the 96 wells in Thermo Scientific Nunc 1.0mL Polystyrene DeepWell Plates (278605 and 278606).
Informations légales
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries