Principaux documents
TMO2322-0020
Nalgene® rectangular carboy
polycarbonate, volume 9 L, case of 6 ea
Synonyme(s) :
carboy with spigot, media storage bottle
6 EACH
2 020,00 €
2 020,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EACH
2 020,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.35
2 020,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polycarbonate
polypropylene screw closure
rectangular
Conditionnement
case of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 2322-0020
Volume
9 L
9000 mL
Description générale
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries