Principaux documents
C6817
Nalgene® round carboy with spigot
nominal capacity 20 L (5.5 gal), low-density polyethylene
Synonyme(s) :
carboys, nalgene bottles, nalgene containers
1 EA
159,00 €
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
159,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121820
Nomenclature NACRES :
NB.35
159,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
low-density polyethylene
polypropylene spigot and screw closure
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 2318-0050
H × Diam.
20 1/2 in. (521 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
Capacité nominale
20 L (5.5 gal)
Description générale
Designed for easy dispensing. Graduated in 1 gallon and 5 litre increments. Spigot boss molded in one piece with carboy. Spigot closure included. 83B (83 mm) closure except where noted.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries