Documents
T8885
Sigma-Aldrich
Thrombine from human plasma
lyophilized powder, Suitable for routine use in the thrombin time test
Synonyme(s) :
Facteur IIa
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
human plasma
Forme
lyophilized powder
Conditionnement
vial of ≥10 NIH units
Impuretés
HIV, hepatitis B and hepatitis C, tested negative
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... F2(2147)
Description générale
Thrombin is the final coagulation protease in regard to hemostasis, promoting both procoagulant and anticoagulant effects.
Application
Thrombin is used for site specific cleavage of recombinant fusion proteins containing an accessible thrombin recognition site for removal of affinity tags. Thrombin has been used in a study that compared efficacy and safety of low-molecular-weight heparins (LMWHs) to other anticoagulants as venous thromboembolism prophylaxis in major orthopedic surgery.
Actions biochimiques/physiologiques
Sérine protéase qui clive sélectivement les liaisons Arg-Gly du fibrinogène pour former la fibrine et les fibrinopeptides A et B.
Définition de l'unité
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH Thrombin Reference Standard
Reconstitution
When reconstituted with 1 ml H2O, one vial will contain 10 mg bovine serum albumin, 0.15 M NaCl and 0.05 M sodium citrate, pH 6.5
Remarque sur l'analyse
The NIH assay procedure uses 0.2 ml diluted plasma (1:1 with saline) as a substrate and 0.1ml of thrombin sample (stabilized in a 1% buffered albumin solution) based on a modification of the method of Biggs. Only clotting times in the range of 15-25 seconds are used for determining thrombin concentrations.
Autres remarques
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nathalie Busschaert et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 23(6), e202100670-e202100670 (2022-01-06)
The thrombin binding aptamer (TBA) is a 15-mer DNA oligonucleotide (5'-GGT TGG TGT GGT TGG-3'), that can form a stable intramolecular antiparallel chair-like G-quadruplex structure. This aptamer shows anticoagulant properties by interacting with one of the two anion binding sites
Diana M Sobieraj et al.
Pharmacotherapy, 32(9), 799-808 (2012-06-30)
To evaluate the comparative efficacy and safety of low-molecular-weight heparins (LMWHs) versus other anticoagulants as venous thromboembolism prophylaxis in major orthopedic surgery. Systematic review with meta-analysis of 37 randomized controlled trials. Patients undergoing total hip replacement, total knee replacement, or
Michael Hultström et al.
Biomedicines, 10(6) (2022-06-25)
Hypercoagulation and endothelial dysfunction play central roles in severe forms of COVID-19 infections, but the molecular mechanisms involved are unclear. Increased plasma levels of the inflammatory cytokine and TIE2 receptor antagonist Angiopoietin-2 were reported in severely ill COVID-19 patients. In
Meihua Hao et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 20(1), 85-85 (2022-06-07)
Women with endometriosis have been shown to have a reduced vagal tone as compared with controls and vagotomy promoted while vagus nerve stimulation (VNS) decelerated the progression of endometriosis in mice. Extensive research also has shown that the activation of
Shenghui Huang et al.
Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 29(4), 1170-1187 (2022-02-01)
The development of more efficacious, non-hormonal therapeutics for endometriosis is still an unmet medical need begging to be fulfilled. Growing evidence indicates that endometriotic lesions are wounds undergoing repeated tissue injury and repair, and, as such, platelets play an important