T8390
Testosterone 3-(O-carboxymethyl)oxime
Synonyme(s) :
17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 3-(O-carboxymethyl)oxime, 4-Androsten-17β-ol-3-one 3-(O-carboxymethyl)oxime
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Pureté
≥98.00% (TLC)
Forme
powder
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Solubilité
ethanol: soluble 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(\CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@@]24[H])=N\OCC(O)=O
InChI
1S/C21H31NO4/c1-20-9-7-14(22-26-12-19(24)25)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(23)21(16,2)10-8-17(15)20/h11,15-18,23H,3-10,12H2,1-2H3,(H,24,25)/b22-14+/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
VDYLVWGBLQNNAW-UVTKPVMCSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges