T7697
I-OMe-Tyrphostin AG 538
solid
Synonyme(s) :
α-Cyano-(3-methoxy-4-hydroxy-5-iodocinnamoyl)-(3′,4′-dihydroxyphenyl)ketone, I-OMe-AG 538
144,00 €
About This Item
144,00 €
Produits recommandés
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COc1cc(cc(I)c1O)\C=C(/C#N)C(=O)c2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C17H12INO5/c1-24-15-6-9(5-12(18)17(15)23)4-11(8-19)16(22)10-2-3-13(20)14(21)7-10/h2-7,20-21,23H,1H3/b11-4+
Clé InChI
HSRMHXWCTRFVHK-NYYWCZLTSA-N
Informations sur le gène
human ... IGF1(3479) , IGF1R(3480)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology