T6069
Thio-TEPA
Synonyme(s) :
N,N′,N″-Triethylenethiophosphoramide, Thio-Tep, Thiofozil, Thiotef, Tio-tef, Tiofosfamid, Tiofosyl, Tiofozil, Tris(aziridinyl)phosphine sulfide
299,00 €
About This Item
299,00 €
Produits recommandés
Forme
solid
Conditions de stockage
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Couleur
white
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S=P(N1CC1)(N2CC2)N3CC3
InChI
1S/C6H12N3PS/c11-10(7-1-2-7,8-3-4-8)9-5-6-9/h1-6H2
Clé InChI
FOCVUCIESVLUNU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges