T5535
Thiabendazole
powder, suitable for plant cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
2-(4-Thiazolyl)benzimidazole
74,10 €
About This Item
74,10 €
Produits recommandés
Nom du produit
Thiabendazole, suitable for plant cell culture
Chaîne SMILES
c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3
InChI
1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
Clé InChI
WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP2C9(1559)
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.