T5050
Transforming Growth Factor-β1 from porcine platelets
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
TGF-β1
About This Item
Produits recommandés
product name
Transforming Growth Factor-β1 from porcine platelets, TGF-β1, powder, suitable for cell culture
Source biologique
Porcine (Platelets)
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (SDS-PAGE)
Forme
powder
Puissance
0.01-0.1 ng/mL ED50/EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
protein 25 kDa
Conditionnement
pkg of 1 μg
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1 EU/μg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
pig ... TGFB1(397078)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
adipose tissue- and bone marrow-derived mesenchymal stem
cells?a comparative study