T4699
Tetrahydroberberine
≥99% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
5,8,13,13a-Tetrahydro-9,10-dimethoxy-6H-benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-alpha]quinolizine, Canadine, THB, Tetrahydroumbellatine, Xanthopuccine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: soluble >10 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc2CC3N(CCc4cc5OCOc5cc34)Cc2c1OC
InChI
1S/C20H21NO4/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2/h3-4,8-9,16H,5-7,10-11H2,1-2H3
Clé InChI
VZTUIEROBZXUFA-UHFFFAOYSA-N