Principaux documents
C6305
Sigma-Aldrich
Clozapine
≥98% (TLC), powder, D₄-dopamine receptor antagonist
Synonyme(s) :
8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]-diazepine
25 MG
149,00 €
100 MG
301,00 €
1 G
1 670,00 €
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
149,00 €
100 MG
301,00 €
1 G
1 670,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H19ClN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Clozapine,
Forme
powder
Niveau de qualité
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL
0.1 M HCl: 30 mg/mL
DMSO: 4.8 mg/mL
Auteur
Novartis
Chaîne SMILES 
CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
InChI
1S/C18H19ClN4/c1-22-8-10-23(11-9-22)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
Clé InChI
QZUDBNBUXVUHMW-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Atypical antipsychotic compound. Selective antagonist for D4-dopamine receptor. Antagonist at 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3, 5-HT6, and 5-HT7 serotonin receptors.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Valerio Zerbi et al.
Neuron, 103(4), 702-718 (2019-06-23)
The locus coeruleus (LC) supplies norepinephrine (NE) to the entire forebrain and regulates many fundamental brain functions. Studies in humans have suggested that strong LC activation might shift network connectivity to favor salience processing. To causally test this hypothesis, we
P B Bergqvist et al.
Psychopharmacology, 143(1), 89-96 (1999-05-05)
Low doses of the atypical antipsychotic drug risperidone are effective in patients with obsessive compulsive disorder (OCD) not responding to serotonin (5-HT) reuptake inhibitors, although higher doses have been reported to induce OCD symptoms in psychotic patients. Since such atypical
Alexandre Picard et al.
Diabetes, 70(7), 1443-1457 (2021-04-23)
The counterregulatory response to hypoglycemia is an essential survival function. It is controlled by an integrated network of glucose-responsive neurons, which trigger endogenous glucose production to restore normoglycemia. The complexity of this glucoregulatory network is, however, only partly characterized. In
Tarek K Rajji et al.
The American journal of psychiatry, 172(6), 579-585 (2015-04-11)
Clozapine's potent antagonism of muscarinic M1 receptors is thought to worsen working memory deficits associated with schizophrenia. In contrast, its major metabolite, N-desmethylclozapine (NDMC), is thought to enhance working memory via its M1 receptor agonist activity. The authors hypothesized that
Owen Randlett et al.
Current biology : CB, 29(8), 1337-1345 (2019-04-09)
Habituation is a simple form of learning where animals learn to reduce their responses to repeated innocuous stimuli [1]. Habituation is thought to occur via at least two temporally and molecularly distinct mechanisms, which lead to short-term memories that last