Principaux documents
T2015
Sigma-Aldrich
Talc
Synonyme(s) :
Hydrous magnesium silicate
About This Item
Formule linéaire :
3MgO·4SiO2·H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.27
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Chaîne SMILES 
O.O=[Mg].O=[Mg].O=[Mg].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O
InChI
1S/3Mg.4O2Si.H2O.3O/c;;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;;1H2;;;
Clé InChI
FPAFDBFIGPHWGO-UHFFFAOYSA-N