T1694
(E)-4-Amino-2-butenoic acid
Synonyme(s) :
trans-4-Aminocrotonic acid, TACA
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, clear
Chaîne SMILES
NC\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2H,3,5H2,(H,6,7)/b2-1+
Clé InChI
FMKJUUQOYOHLTF-OWOJBTEDSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable