Principaux documents
CLS9944516
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 15.0 mL
Synonyme(s) :
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99445
250 EA
44,00 €
1000 EA
126,00 €
44,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
250 EA
44,00 €
1000 EA
126,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121706
Nomenclature NACRES :
NB.11
44,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom tube
Description
bulk packed
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 99445-16
D.E. × L
16 mm × 100 mm
Capacité
15.0 mL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (culture)
Description générale
Single-use culture tubes are convenience packed.
Application
Pyrex® disposable culture tubes, rimless have been used in:
  • solid phase extraction (SPE) [1]
  • in the enrichment of phages that infect Marinomonas mediterranea [2]
Caractéristiques et avantages
  • Packed in convenient bulk packs that are simple to open and use
  • Made up of borosilicate glass that minimizes pH changes and potential contaminants excreted from soda-lime glass
  • Product does not contain animal-derived materials
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Estrogen-like effects in male goldfish co-exposed to fluoxetine and 17 alpha-ethinylestradiol
de Assis Silva
Environmental Science & Technology, 47, 5372-5382 (2013)
Isolation of phages infecting Marinomonas mediterranea by an enrichment protocol
Lucas-El
Bio-protocol, e2921-e2921 (2018)