Principaux documents
T0281
3,3′,5′-Triiodo-L-thyronine
thyroid hormone analog
Synonyme(s) :
Reverse T3, rT(3)
Produits recommandés
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
Clé InChI
HZCBWYNLGPIQRK-LBPRGKRZSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable