T0252
Tricholine citrate
≥65 wt. % in H2O
About This Item
Produits recommandés
Concentration
≥65 wt. % in H2O
Chaîne SMILES
C[N+](C)(C)CCO.C[N+](C)(C)CCO.C[N+](C)(C)CCO.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3C5H14NO/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;3*1-6(2,3)4-5-7/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);3*7H,4-5H2,1-3H3/q;3*+1/p-3
Clé InChI
RPERJPYDELTDMR-UHFFFAOYSA-K
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable