Principaux documents
C2004
Sigma-Aldrich
Choline dihydrogencitrate salt
≥98%
Synonyme(s) :
Salts of (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium
1 KG
99,20 €
99,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
99,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H21NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
99,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98%
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)CCO.OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.C5H14NO/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;1-6(2,3)4-5-7/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
Clé InChI
WRPUOFKIGGWQIJ-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Natural deep eutectic solvents for enzyme stabilization: A study investigated the role of natural deep eutectic solvents, including Choline dihydrogencitrate, in enhancing the thermostability of Humicola insolens cutinase. This approach could be pivotal for improving enzyme performance in various biotechnological applications (Romano et al., 2023).
Actions biochimiques/physiologiques
Acyl group acceptor
Substrats
Choline acetyltransferase substrate
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2