T0203
TGFβR2 (190-end), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
AAT3, FAA3, HPNCC6, MFS2, RIIC, TAAD2, TGFR-2
494,00 €
About This Item
494,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Gamme de produits
PRECISIO® Kinase
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
6-8 nmol/min·mg
Poids mol.
~68 kDa
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TGFBR2(7048)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable