SRP6509
Chymotrypsin from human pancreas
≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CLCR, CTRC, CTRC_HUMAN, Caldecrin, Chymotrypsin C, Chymotrypsin-C, ELA 4, Elastase 4, Elastase IV, Serum calcium decreasing factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
25 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CTRC(11330)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1