SCP0109
Cathepsin D Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
110,00 €
About This Item
110,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Cathepsin D Substrate,
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Composition
Peptide Content, ≥85%
Conditions de stockage
protect from light
Température de stockage
−20°C
Amino Acid Sequence
Description générale
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable