SRP6412
BRD2 (1-455) his tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Bromodomain containing 4, D6S113E, FSH, FSRG1, NAT, RING3, RNF3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
52.8 kDa (478 aa, 1-455 aa + His Tag)
Conditionnement
pkg of 100 μg
Concentration
1 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... BRD2(6046)
Description générale
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable