Y0000667
Human coagulation factor VII concentrate BRP
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Factor VII from human plasma, Proconvertin
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement