SRP6316
Antithrombin III from human plasma
≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
SERPINC1
347,00 €
About This Item
347,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
58 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
pkg of 500 μg
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SERPINC1(462)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable