SRP6057
Activin A from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
FRP, FSH-releasing protein, Inhibin beta-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
26.2 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Technique(s)
cell culture | embryo: suitable
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... INHBA(3624)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable