ABD133
Anti-ACVR1B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Activin A receptor type IB, Activin receptor-like kinase 4, Activin receptor type 1B precursor, ACTR-IB, ACVRLK4, ALK4, ALK-4, Serine/threonine-protein kinase receptor R2, SKR2
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACVR1B(91)
Description générale
Immunogène
Application
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualité
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ACVR1B in 15 µg human kidney tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human kidney tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable