SRP6020
VEGF-C from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
VEGFC, Vascular Endothelial Growth Factor-C
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
18.0 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... VEGFC(22341)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable