SRP3284
GASP-1 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
GDF-associated serum protein-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in CHO cells
Pureté
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
55.0-66.0 kDa
Conditionnement
pkg of 25 μg
Concentration
0.0025-0.0040 μg/mL
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white to off-white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... WFIKKN2(124857)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable