SRP3144
PLGF-3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
PGFL, Placenta Growth Factor-3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
5.0-50.0 ng/mL
Poids mol.
45.7 kDa
Conditionnement
pkg of 25 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PGF(5228)
Catégories apparentées
Description générale
Recombinant human PlGF-3 is a 45.7kDa disulfide-linked homodimeric protein of two 203 amino acid polypeptide chains.
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable