SRP2035
Topo I (Y723F) (mt Y723F) human
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
TOPI
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in insect cells
Essai
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~92.4 kDa
Conditionnement
pkg of 5 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
1000 μg/mL
Couleur
clear colorless
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TOP1(7150)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable