Principaux documents
ET92/6-3D0
Millipore
Support à 9 ports NovaSeptum® GO Tri-clamp
1 PKG
804,00 €
804,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Changer de vue
1 PKG
804,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
804,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Matériaux
303 stainless steel nut (locking nut and tool)
polysulfone ring(s) (safety ring )
Niveau de qualité
Gamme de produits
NovaSeptum® GO
Caractéristiques
autoclavable
Paramètres
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F)
6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
Application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
Température de stockage
room temp
Description générale
Le support TC NovaSeptum® GO est conçu pour être utilisé avec le système d'échantillonnage NovaSeptum® GO. Le support est également fait pour s'adapter à un raccord TC. Pour une solution aseptique optimale, utilisez le support avec un connecteur NovAseptic®.
Présentation du dispositif : connecteurs pour échantillonnage stérile
Spécificité
Les supports pour échantillonnage NovaSeptum® GO sont conçus pour être utilisés avec une taille d'aiguille de 2 mm de diamètre qui convient à un large éventail d'applications. Pour une protection renforcée, chaque support peut être utilisé avec l'étiquette de sécurité NovaSeptum® GO (ENSTAG) pour éviter toute activation accidentelle. Un certificat de qualité est inclus dans chaque boîte.
Application
Pour des applications d'essai de stérilité, d'essai des pyrogènes, de recherche d'endotoxines, d'analyses chimiques, d'analyses de pH et de fermentation
Conditionnement
ET92/6-3D0 (9 shots, 1 unité par boîte)
Composants
  • Chargeur : polysulfone (PSU) renforcé de fibres de verre
  • Anneau de sécurité : PSU
  • Écrou et outil de verrouillage : acier inoxydable en conformité avec SS2346, ASTM® 303
  • Étiquette de verrouillage : polyamide/acier inoxydable
  • Matériaux en contact avec le fluide : acier inoxydable en conformité avec 316L EN 1.4435, ASME SA 479/ASTM® A 479, EN 10 272
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
NovaSeptum® GO sterile sampling unit with 15 mL single-use conical tube for small volume and endotoxin sampling. Closed design for aseptic process. Reduce product loss and risks of contamination. Available in single and manifold sampling format. Easily integrated into stainless-steel system via multi-use connection types (TC, in-line, ingold®).