T9069
Topoisomerase I human
buffered aqueous glycerol solution, ≥2 units/μL
Synonyme(s) :
DNA Topoisomerase I
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
100 kDa
Concentration
≥2 units/μL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TOP1(7150)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable