Principaux documents
SRP0716
Sigma-Aldrich
MYLK4, Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
10 μG
386,00 €
386,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 μG
386,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
386,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Essai
70-95% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Activité spécifique
4.0-6.0 nmol/min·mg (radiometric)
Poids mol.
~70 kDa
Concentration
0.1 μg/μL
Numéro d'accès
BC132833
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... MYLK4(340156)
Application
Useful for kinase assay and Western blot.
Actions biochimiques/physiologiques
Recombinant full-length human MYLK4 was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. MYLK4 or myosin light chain kinase family, member 4 is Serine/Threonine protein kinases in which MYLK4 is one of four myosin light chain kinases in a comprehensive analysis of protein kinases encoded by the human genome.
Reconstitution
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Stockage et stabilité
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Informations légales
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable