Principaux documents
SRP0704
Sigma-Aldrich
BML-259
recombinant
Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
25 MG
298,00 €
298,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 MG
298,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
298,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Essai
>95% (TLC)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~260.4
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Potent inhibitor of CDK5/p25 (IC50=64 nM). Inhibits CDK2/cyclin E at slightly higher concentration (IC50=98nM) (1). Protects cells against NAC-amyloid-induced cell death (2). Cell permeable. MW=260.4. Purity ?95% by TLC. Formulated as a lyophilized powder. May be dissolved in DMSO (>25 mg/mL) or DMF (30 mg/mL). Stable desicated as supplied at ambient temperature for up to 2 years, or in solution at -20°C for up to 2 months.
Stockage et stabilité
Store desiccated as supplied at -20°C for up to 2 years. Store solutions at -20°C for up to 2 months.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable