Principaux documents
SRP0681
Sigma-Aldrich
PDKTIDE
≥95% (HPLC)
1 MG
116,00 €
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 MG
116,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.24
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
4771.36
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
The 39 amino acids of PDKtide peptide sequence (KTFCGTPEYLAPEVRREPRILSEEEQEMFRDFDYIADWC) is derived from two human proteins: residues 1-14 are based on AKT1 (307-320) and residues 16-39 are based on PKN2/PRK2 (961-984).
Séquence
KTFCGTPEYLAPEVRREPRILSEEEQEMFRDFDYIADWC
Reconstitution
Reconstitute in 25 mM Tris-HCl, pH 7.5 solution to a final concentration of 1mg/mL.
Stockage et stabilité
Store diluted product in aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable