Principaux documents
SRP0416
Sigma-Aldrich
T4 Beta-glucosyltransferase
recombinant, expressed in E. coli, ≥83% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
T4-phage beta-glucosyltransferase, UDP glucose-DNA ?-glucosyltransferase, hydroxymethyl cytosine
100 μG
524,00 €
524,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
524,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.32
524,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
Escherichia coli
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥83% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
41.6 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
bacteriophage T4 ... B-GT(1258765)
Description générale
T4-phage β−glucosyltransferase, also known as UDP glucose-DNA β-glucosyltransferase, (Genbank Accession No. NP_049658) amino acids 1-351(end) with C-terminal His-tag, MW= 41.6 kDa, expressed in Escherichia coli.
Application
Useful for the differentiation of hydroxymethylcytosine (HMC) from methylcytosine in DNA, via glucosylating HMC and protecting HMC from endonuclease cleavage.
Actions biochimiques/physiologiques
T4-phage β-glucosyltransferase is involved in the transfer of glucose from uridine diphosphoglucose (UDP-Glc) to 5-hydroxymethylcytosine (5-HMC) in double-stranded DNA of the T4-phage. Ions such as Mg2+, Mn2+ and Ca2+ activate this enzyme.[1][2][3]
Forme physique
Formulated in 200 mM imidazole and 20% glycerol.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Chun-Xiao Song et al.
Nature biotechnology, 29(1), 68-72 (2010-12-15)
In contrast to 5-methylcytosine (5-mC), which has been studied extensively, little is known about 5-hydroxymethylcytosine (5-hmC), a recently identified epigenetic modification present in substantial amounts in certain mammalian cell types. Here we present a method for determining the genome-wide distribution
High resolution crystal structures of T4 phage beta-glucosyltransferase: induced fit and effect of substrate and metal binding.
Morera S
Journal of Molecular Biology, 311(3), 569-577 (2001)
Luis A Ortega-Ramirez et al.
Antibiotics (Basel, Switzerland), 9(3) (2020-03-04)
The resistance of Escherichia coli O157:H7 to disinfection is associated with its ability to form biofilms, mainly constituted by glucans produced by glucosyltransferases. Citral and geraniol, terpenes found in the essential oil of Cymbopogon citratus (EO), have proven antibacterial activity
Glucosylation of deoxyribonucleic acid by enzymes from bacteriophage-infected Escherichia coli.
S R KORNBERG et al.
The Journal of biological chemistry, 236, 1487-1493 (1961-05-01)
Bacteriophage T4 genome.
Miller ES
Microbiology and Molecular Biology Reviews, 67(1), 86-156 (2003)
Articles
Explore tools for glycosyltransferase synthesis and modification of glycans, such as glycosyltransferases and nucleotide sugar donors.