216690
2,2,2-Triphenylacetophenone
98%
Synonyme(s) :
Benzopinacolone, Phenyl trityl ketone
37,00 €
About This Item
37,00 €
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
182-184 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
O=C(c1ccccc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H20O/c27-25(21-13-5-1-6-14-21)26(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
Clé InChI
CFBBKHROQRFCNZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable