SRP0252
ULK Active human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥40% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
ATG1, ATG1 autophagy related 1 homolog, Serine/threonine-protein kinase ULK1, UNC-51-like kinase
666,00 €
About This Item
666,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Essai
≥40% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
113 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Fabricant/nom de marque
Invitrogen
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... ULK1(8408)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires