Principaux documents
SRE0087
Sigma-Aldrich
Neutralization Solution for Blood
About This Item
Code UNSPSC :
41105600
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Température de stockage
room temp
Description générale
The Neutralization Solution for Blood is used together with the Lysis Solution for blood (SRE0086) to rapidly extract and neutralize DNA from whole blood, whole blood dried on a blood card, and cultured mammalian cells.
Autres remarques
Stable for two years from the date of manufacture when stored at room temperature. Do not use past expiration date printed on product label.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable