126615
Bovine Serum Albumin
10% Aqueous Solution, Nuclease-Free
Synonyme(s) :
Albumin, Bovine Serum, 10% Aqueous Solution, Nuclease-Free
About This Item
Produits recommandés
product name
Albumin, Bovine Serum, 10% Aqueous Solution, Nuclease-Free,
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
≤0.02% Fatty acids
≤10 ppm Heavy metal
≤2.0% Ash
Activité étrangère
Nuclease, none detected
Protease, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Avertissement
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.